Documents
ENAH93E740BA
Enamine
(2-ethyl-2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.13
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C4H8N4O/c1-2-8-6-4(3-9)5-7-8/h9H,2-3H2,1H3
Clé InChI
LMKXAWPUZDGLEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7021839
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7021839