Documents
ENAH65919BBE
Enamine
(2S)-1-(piperazin-1-yl)butan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro MDL:
Iupac Name
(S)-1-(piperazin-1-yl)butan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-2-8(11)7-10-5-3-9-4-6-10/h8-9,11H,2-7H2,1H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
QFHKAHRMNXZOAS-QMMMGPOBSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2988004
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2988004