Documents
ENAH5802F269
Enamine
2-phenyl-1-(pyridin-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-phenyl-1-(4-pyridinyl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14N2.2ClH/c14-13(12-6-8-15-9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,13H,10,14H2;2*1H
Clé InChI
YASBEWIZUQYZOB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444326
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444326