Documents
ENAH5802E682
Enamine
1-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidin-3-yl}-1H-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.33
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)-1H-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H20N4O4/c1-13(2,3)21-12(20)16-6-4-5-9(8-16)17-10(11(18)19)7-14-15-17/h7,9H,4-6,8H2,1-3H3,(H,18,19)
Clé InChI
WDQSYTUCVSZEKJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317280
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317280