Documents
ENAH5802DBFA
Enamine
4-amino-1-(4-fluorophenyl)cyclohexan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.26
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-1-(4-fluorophenyl)cyclohexanol
Inchi Code
1S/C12H16FNO/c13-10-3-1-9(2-4-10)12(15)7-5-11(14)6-8-12/h1-4,11,15H,5-8,14H2
Clé InChI
LJCOCRCWPQAVIT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2298278
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2298278