Documents
ENAH31552472
Enamine
methyl 2-(5-bromo-2-chloropyridin-4-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.51
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-(5-bromo-2-chloropyridin-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H7BrClNO2/c1-13-8(12)3-5-2-7(10)11-4-6(5)9/h2,4H,3H2,1H3
Clé InChI
MQNDVGZILZRSEA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748262
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748262