Documents
ENAH31552364
Enamine
lithium(1+) ion 5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.1
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium 5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9N3O2.Li/c11-7(12)6-9-8-5-3-1-2-4-10(5)6;/h1-4H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
GGYKHGDNVQAYPB-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746631
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746631