Principaux documents
ENAH3155218E
Enamine
[4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.09
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9F3N2.2ClH/c1-5-2-3-6(13-12)4-7(5)8(9,10)11;;/h2-4,13H,12H2,1H3;2*1H
Clé InChI
IAZYLRDWQZPJPY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739584
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739584