Documents
ENAH31551ACE
Enamine
tert-butyl 7-imino-7-oxo-7lambda6-thia-1-azaspiro[3.5]nonane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.38
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 7-amino-7lambda6-thia-1-azaspiro[3.5]non-6-ene-1-carboxylate 7-oxide
Inchi Code
1S/C12H22N2O3S/c1-11(2,3)17-10(15)14-7-4-12(14)5-8-18(13,16)9-6-12/h8H,4-7,9H2,1-3H3,(H2,13,16)
Clé InChI
KUAWAUWFLLOGAF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505065
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505065