Documents
ENAH3155191F
Enamine
3-bromo-1-(2,2-dimethylpropyl)-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.11
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-1-neopentyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H13BrN2/c1-8(2,3)6-11-5-4-7(9)10-11/h4-5H,6H2,1-3H3
Clé InChI
LKHQRIJWOOTISF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5250007
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5250007