Principaux documents
ENAH30501F46
Enamine
[2-(4-methoxyphenyl)cyclopropyl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.25
Numéro MDL:
Iupac Name
[2-(4-methoxyphenyl)cyclopropyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-13-10-4-2-8(3-5-10)11-6-9(11)7-12/h2-5,9,11H,6-7,12H2,1H3
Clé InChI
IDPKUTZLBDYTRY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1846644