Documents
ENAH304E7FE2
Enamine
2-amino-6-propylpyrimidin-4-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-6-propyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C7H11N3O/c1-2-3-5-4-6(11)10-7(8)9-5/h4H,2-3H2,1H3,(H3,8,9,10,11)
Clé InChI
FSYKBAWAYYELHH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1461869