Documents
ENAH30473315
Enamine
4-(3,3-dimethyl-2-oxobutoxy)benzoyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.71
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(3,3-dimethyl-2-oxobutoxy)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C13H15ClO3/c1-13(2,3)11(15)8-17-10-6-4-9(5-7-10)12(14)16/h4-7H,8H2,1-3H3
Clé InChI
GDASSXSBNAWSGX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-236859