Documents
ENAH30471FFD
Enamine
ethyl 1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14N2O2/c1-4-11-7(3)6-8(10-11)9(12)13-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
UMXRSKKACFNPNO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-231352