Documents
ENAH3035E898
Enamine
2-amino-4-fluoro-5-methoxyphenol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.61
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-4-fluoro-5-methoxyphenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8FNO2.ClH/c1-11-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8;/h2-3,10H,9H2,1H3;1H
Clé InChI
PKIGDFYCDLUGJF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499832
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499832