Documents
ENAH3035E812
Enamine
tert-butyl 3-amino-3-(fluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.27
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-(fluoromethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H19FN2O2/c1-9(2,3)15-8(14)13-5-4-10(12,6-11)7-13/h4-7,12H2,1-3H3
Clé InChI
VCUPYPHVRNFASM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499227
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499227