Principaux documents
ENAH3035DDD3
Enamine
(2-amino-3-phenylpropyl)(2-ethoxyethyl)methylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.36
Numéro MDL:
Iupac Name
N1-(2-ethoxyethyl)-N1-methyl-3-phenylpropane-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C14H24N2O/c1-3-17-10-9-16(2)12-14(15)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,3,9-12,15H2,1-2H3
Clé InChI
RHDFMHJMSULJIT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487253
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487253