Principaux documents
ENAH3035DD4B
Enamine
methyl 3-methoxy-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.15
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-methoxy-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO4/c1-4-5(7(9)11-3)6(10-2)8-12-4/h1-3H3
Clé InChI
BGZXQNUJOMUUOJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481257
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481257