Documents
ENAH2C557C71
Enamine
6-cyano-4-methylpyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.15
Numéro MDL:
Iupac Name
6-cyano-4-methylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c1-5-2-6(3-9)10-4-7(5)8(11)12/h2,4H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
VJFSTKYDJLNHDK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477412
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477412