Documents
ENAH2C55762E
Enamine
2-phenyl-1,4-diazepane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-phenyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-2-5-10(6-3-1)11-9-12-7-4-8-13-11/h1-3,5-6,11-13H,4,7-9H2
Clé InChI
PQOLMVXRIQLMNF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3052309
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3052309