Principaux documents
ENAH11E21F6C
Enamine
2-(trifluoromethyl)pyridine-3-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)pyridine-3-thiol
Inchi Code
1S/C6H4F3NS/c7-6(8,9)5-4(11)2-1-3-10-5/h1-3,11H
Clé InChI
DVBFPMDYIJYYKK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1930862
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1930862