Principaux documents
ENAH11E2171E
Enamine
4,4-difluoro-2-hydroxy-2-methylbutanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.11
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4-difluoro-2-hydroxy-2-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H8F2O3/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7/h3,10H,2H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
RKODEFGIEHTHGB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1928743
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1928743