Documents
ENAH11E12F84
Enamine
tert-butyl 2-(3,3,3-trifluoro-2-oxopropyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.3
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(3,3,3-trifluoro-2-oxopropyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20F3NO3/c1-12(2,3)20-11(19)17-7-5-4-6-9(17)8-10(18)13(14,15)16/h9H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
JIUWMGIWCDEZFW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1893091
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1893091