Documents
ENAH11E0C337
Enamine
tert-butyl 4-[(1-hydroxycyclopropyl)methyl]piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.36
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-((1-hydroxycyclopropyl)methyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO3/c1-13(2,3)18-12(16)15-8-4-11(5-9-15)10-14(17)6-7-14/h11,17H,4-10H2,1-3H3
Clé InChI
CHJICAYFYRKOHL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1877954
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1877954