Documents
ENAH11DD1B3D
Enamine
2-methoxy-5-(methoxymethyl)pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methoxy-5-(methoxymethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO4/c1-13-5-6-3-7(9(11)12)8(14-2)10-4-6/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
CMLLQZWTWJNHSM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717580
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717580