Documents
ENAH11DD1A75
Enamine
N-[(4-fluorophenyl)methyl]sulfamoyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.66
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluorobenzylsulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H7ClFNO2S/c8-13(11,12)10-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,10H,5H2
Clé InChI
IOLLFQPPMHKVFH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717388
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717388