Documents
ENAH11DD17E4
Enamine
2-(3-fluoropyridin-2-yl)acetonitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-fluoropyridin-2-yl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5FN2.ClH/c8-6-2-1-5-10-7(6)3-4-9;/h1-2,5H,3H2;1H
Clé InChI
MKYCNYZVGSAOPO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716669
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716669