Documents
ENAH11DD0283
Enamine
3-(6-oxopiperidin-3-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(6-oxo-3-piperidinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c10-7-3-1-6(5-9-7)2-4-8(11)12/h6H,1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
XHJGXWZMEWCGKP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215738
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215738