Principaux documents
ENAH0CD45986
Enamine
(morpholin-3-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.08
Numéro MDL:
Iupac Name
morpholin-3-ylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O.2ClH/c6-3-5-4-8-2-1-7-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H
Clé InChI
FCUJWBSQVRSEJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154453
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154453