Documents
ENAH0CD4594B
Enamine
3-methyl-N-(prop-2-yn-1-yl)but-2-enamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro MDL:
Pf
87-89
Iupac Name
3-methyl-N-(2-propynyl)-2-butenamide
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-4-5-9-8(10)6-7(2)3/h1,6H,5H2,2-3H3,(H,9,10)
Clé InChI
PRLDDXLDHZZKFN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1259935
Melting Point
87-89
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1259935