Documents
ENAH049F2FF4
Enamine
thiepan-4-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.7
Numéro MDL:
Iupac Name
thiepan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NS.ClH/c7-6-2-1-4-8-5-3-6;/h6H,1-5,7H2;1H
Clé InChI
ZSVSZYCPIIOSHX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700736
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700736