Documents
ENAH049F20EB
Enamine
[1-(aminomethyl)-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-4-yl]methanol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.7
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-(aminomethyl)-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-4-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c10-5-9-3-1-8(6-11,2-4-9)7-12-9;/h11H,1-7,10H2;1H
Clé InChI
AQKXAFGFAPGOLW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666650
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666650