Documents
ENAH0425867A
Enamine
4,4,4-trifluoro-3-(morpholin-4-yl)butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-3-(4-morpholinyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C8H12F3NO3/c9-8(10,11)6(5-7(13)14)12-1-3-15-4-2-12/h6H,1-5H2,(H,13,14)
Clé InChI
XEIUHORPSKGOAD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588606
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588606