Documents
ENAH0424C3C9
Enamine
1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-methylcyclopentane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.3
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-methylcyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-8-6-5-7-12(8,9(14)15)13-10(16)17-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clé InChI
IDFDGFSMIICWGS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609029
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609029