Documents
ENAH0424B9F7
Enamine
5-bromo-2-fluoropyridin-4-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.46
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-fluoropyridin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H4BrFN2.ClH/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8;/h1-2H,(H2,8,9);1H
Clé InChI
AHMWWTDKHDQHKV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608206
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608206