Documents
ENAH0424ACFE
Enamine
5-chloro-2-hydroxybenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.64
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-hydroxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H6ClNO3S/c7-4-1-2-5(9)6(3-4)12(8,10)11/h1-3,9H,(H2,8,10,11)
Clé InChI
PKJFFXNIQFWAIP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181919
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181919