Documents
ENAH03BB4E16
Enamine
N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.28
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[5-(aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]propanamide
Inchi Code
1S/C5H8N4O3S2/c1-2-3(10)7-4-8-9-5(13-4)14(6,11)12/h2H2,1H3,(H2,6,11,12)(H,7,8,10)
Clé InChI
PCBBBQKRWNGNDW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272140
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272140