Principaux documents
ENAH03A1E50C
Enamine
4-chloro-6-(cycloheptyloxy)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.71
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-(cycloheptyloxy)pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H15ClN2O/c12-10-7-11(14-8-13-10)15-9-5-3-1-2-4-6-9/h7-9H,1-6H2
Clé InChI
IJGJUKCEOLLLSO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-861969
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-861969