Documents
ENAH03A17AC4
Enamine
5-chloro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.59
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chlorobenzofuran-7-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-8-3-6-1-2-12-9(6)7(4-8)5-11/h1-5H
Clé InChI
NJJWPXGZSZTJSL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165287
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165287