Principaux documents
ENAH03A08895
Enamine
1-(oxolan-2-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(tetrahydrofuran-2-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c10-8(11)9(4-2-5-9)7-3-1-6-12-7/h7H,1-6H2,(H,10,11)
Clé InChI
LYIGLFGQVNFASQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1121683
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1121683