Documents
ENAH03A00704
Enamine
3-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)oxetane-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.25
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)oxetane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO5/c1-9(2,3)16-8(14)11-4-10(7(12)13)5-15-6-10/h4-6H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
Clé InChI
ONMGTCLLGPXBQT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083610
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083610