Documents
ENAH03856939
Enamine
tert-butyl (2E)-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.71
Numéro MDL:
Pf
65-67
Iupac Name
tert-butyl (E)-3-(4-chlorophenyl)acrylate
Inchi Code
1S/C13H15ClO2/c1-13(2,3)16-12(15)9-6-10-4-7-11(14)8-5-10/h4-9H,1-3H3/b9-6+
Clé InChI
BMIKRPUHJWEHQJ-RMKNXTFCSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761697
Melting Point
65-67
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761697