Documents
ENAH03855EDE
Enamine
(tert-butylsulfamoyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.22
Numéro MDL:
Pf
57-59
Iupac Name
N-(tert-butyl)sulfamide
Inchi Code
1S/C4H12N2O2S/c1-4(2,3)6-9(5,7)8/h6H,1-3H3,(H2,5,7,8)
Clé InChI
HYIPUSUKAXTWME-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271174
Melting Point
57-59
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271174