Documents
ENAH03855E09
Enamine
3-cyclopropyl-3-phenylpropanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-3-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-12(14)8-11(10-6-7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2,(H,13,14)
Clé InChI
LYEFZEPKODJVHX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218407
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218407