Principaux documents
ENA964482165
Enamine
[1-(difluoromethyl)-1H-pyrrol-2-yl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.12
Numéro MDL:
Iupac Name
[1-(difluoromethyl)-1H-pyrrol-2-yl]methanol
Inchi Code
1S/C6H7F2NO/c7-6(8)9-3-1-2-5(9)4-10/h1-3,6,10H,4H2
Clé InChI
QKIPTBWOZZIALC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717562
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717562