Principaux documents
ENA964480744
Enamine
rac-tert-butyl N-[(3R,4R)-4-(1H-pyrazol-4-yloxy)oxolan-3-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.3
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((3R,4R)-4-((1H-pyrazol-4-yl)oxy)tetrahydrofuran-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H19N3O4/c1-12(2,3)19-11(16)15-9-6-17-7-10(9)18-8-4-13-14-5-8/h4-5,9-10H,6-7H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)/t9-,10+/m1/s1
Clé InChI
HGAOODPGHGHKQM-ZJUUUORDSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716292
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716292