Documents
ENA964468763
Enamine
2-(4-methylphenyl)butanedioic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.21
Numéro MDL:
Pf
204-206
Iupac Name
2-(4-methylphenyl)succinic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11(14)15)6-10(12)13/h2-5,9H,6H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
LUFKHUSRYFHILF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651285
Melting Point
204-206
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651285