Principaux documents
ENA947413246
Enamine
8-bromo-1-chloro-3-methylisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.53
Numéro MDL:
Iupac Name
8-bromo-1-chloro-3-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7BrClN/c1-6-5-7-3-2-4-8(11)9(7)10(12)13-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
MDVGMFRPDQSUCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
93
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398031
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398031