Documents
ENA947393767
Enamine
methyl 5-bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-7-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.09
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-13-9(12)6-5-8(10)11-4-2-3-7(6)11/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
MMEPPLDRNLHJHK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345658
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345658