Documents
ENA947392251
Enamine
3-(5-fluoro-2-nitrophenyl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(5-fluoro-2-nitrophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8FNO4/c10-7-2-3-8(11(14)15)6(5-7)1-4-9(12)13/h2-3,5H,1,4H2,(H,12,13)
Clé InChI
GLEBYEUPLNOEDZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342680
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342680